주요 문서
ENAH987FA7DA
Enamine
4-(bromomethylidene)oxane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(bromomethylene)tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C6H9BrO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
InChI key
JZESAPQXAJWSCQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336834
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336834
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)