주요 문서
ENAH9851DB1F
Enamine
3-hydroxybutanal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
88.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-hydroxybutanal
Inchi Code
1S/C4H8O2/c1-4(6)2-3-5/h3-4,6H,2H2,1H3
InChI key
HSJKGGMUJITCBW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7524303
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)