주요 문서
ENAH97BD074A
Enamine
2-bromo-4-cyclobutylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-4-cyclobutylpyridine
Inchi Code
1S/C9H10BrN/c10-9-6-8(4-5-11-9)7-2-1-3-7/h4-7H,1-3H2
InChI key
JXHDGDJENXFWJV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3259749
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3259749
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)