주요 문서
ENAH97A18296
Enamine
1,7-naphthyridin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
145.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
259-260
Iupac Name
[1,7]naphthyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C8H7N3/c9-7-2-4-11-8-5-10-3-1-6(7)8/h1-5H,(H2,9,11)
InChI key
PHFKUTFUFKZJMV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296865
Melting Point
259-260
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296865
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)