주요 문서
ENAH97A17F57
Enamine
tert-butyl N-(benzenesulfonyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
120-125
Iupac Name
tert-butyl (phenylsulfonyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H15NO4S/c1-11(2,3)16-10(13)12-17(14,15)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
ACAGCLKCWRMBAK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12463991
Melting Point
120-125
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12463991
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)