주요 문서
ENAH97A17DCC
Enamine
4-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy]cyclohexan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy)cyclohexan-1-one
Inchi Code
1S/C12H21NO2/c14-11-3-5-12(6-4-11)15-10-9-13-7-1-2-8-13/h12H,1-10H2
InChI key
VCXKJKKZOOBWDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2012318
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2012318
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)