주요 문서
ENAH961CEBDE
Enamine
3-(butan-2-yl)azetidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.66
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(sec-butyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-3-6(2)7-4-8-5-7;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI key
WMANGAFUXPHKOV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215357
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215357
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)