주요 문서
ENAH961CEBB7
Enamine
methyl[2-methyl-1-(pyridin-3-yl)propyl]amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N,2-dimethyl-1-(pyridin-3-yl)propan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2.2ClH/c1-8(2)10(11-3)9-5-4-6-12-7-9;;/h4-8,10-11H,1-3H3;2*1H
InChI key
HBPGMTPKUSGIAJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27694706
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27694706
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)