주요 문서
ENAH961CEB57
Enamine
5-chloroquinazoline-2,4-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.62
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
183-188
Iupac Name
5-chloro-2,4-quinazolinediamine
Inchi Code
1S/C8H7ClN4/c9-4-2-1-3-5-6(4)7(10)13-8(11)12-5/h1-3H,(H4,10,11,12,13)
InChI key
VEVDQDKAMWPQSF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192611
Melting Point
183-188
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192611
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)