주요 문서
ENAH961CE9F9
Enamine
3-fluoro-N-methyl-N-(oxolan-3-yl)pyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-fluoro-N-methyl-N-(tetrahydrofuran-3-yl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C10H13FN2O/c1-13(8-4-6-14-7-8)10-9(11)3-2-5-12-10/h2-3,5,8H,4,6-7H2,1H3
InChI key
NCWIBYRANYXINH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6545488
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6545488
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)