주요 문서
ENAH961CE39A
Enamine
1-(3-methoxy-6-methylpyridin-2-yl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
MDL number:
Iupac Name
1-(3-methoxy-6-methyl-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-6-4-5-8(12-3)9(10-6)7(2)11/h4-5H,1-3H3
InChI key
BQJGXCPMPMUISS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7831619
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7831619
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)