주요 문서
ENAH961CDDDD
Enamine
1-bromo-3-(cyclopropylmethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-bromo-3-(cyclopropylmethyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H11Br/c11-10-3-1-2-9(7-10)6-8-4-5-8/h1-3,7-8H,4-6H2
InChI key
MLGWOAMARPSFQE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6796483
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6796483
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)