주요 문서
ENAH961CDB69
Enamine
4-chloro-6-(trifluoromethoxy)quinazoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.59
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-chloro-6-quinazolinyl trifluoromethyl ether
Inchi Code
1S/C9H4ClF3N2O/c10-8-6-3-5(16-9(11,12)13)1-2-7(6)14-4-15-8/h1-4H
InChI key
ZGIDAXLBBURWOL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26057576
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26057576
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)