주요 문서
ENAH961CDAC4
Enamine
3-bromo-2,4-dichloroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.91
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
70-75
Iupac Name
3-bromo-2,4-dichloroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrCl2N/c7-5-3(8)1-2-4(10)6(5)9/h1-2H,10H2
InChI key
SRWKAIAXCATBPL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7682754
Melting Point
70-75
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7682754
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)