주요 문서
ENAH961CD6E0
Enamine
2-(3,3-difluorocyclobutyl)cyclopropane-1-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(3,3-difluorocyclobutyl)cyclopropane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10F2O/c9-8(10)2-6(3-8)7-1-5(7)4-11/h4-7H,1-3H2
InChI key
IZZJXTGYOPVKOW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6876589
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6876589
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)