주요 문서
ENAH961CD660
Enamine
tert-butyl N-[(2-hydroxy-1-methylcyclopentyl)methyl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.32
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl ((2-hydroxy-1-methylcyclopentyl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-12(4)7-5-6-9(12)14/h9,14H,5-8H2,1-4H3,(H,13,15)
InChI key
VRWWPTQHAKDVCC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27687534
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27687534
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)