주요 문서
ENAH961CD5D2
Enamine
tert-butyl 2-[3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
279.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl)glycinate
Inchi Code
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)10-16-13(18)9-6-11-4-7-12(17)8-5-11/h4-5,7-8,17H,6,9-10H2,1-3H3,(H,16,18)
InChI key
UNRXUXVFCJEZDN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702137
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702137
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)