주요 문서
ENAH961CD54E
Enamine
5,6,7,8-tetrahydroisoquinolin-8-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
70-72
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-8-isoquinolinol
Inchi Code
1S/C9H11NO/c11-9-3-1-2-7-4-5-10-6-8(7)9/h4-6,9,11H,1-3H2
InChI key
UWXHNUMFKYNDOJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4999460
Melting Point
70-72
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4999460
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)