주요 문서
ENAH961CD53D
Enamine
[(5R)-5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-5-yl]methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.17
MDL number:
Iupac Name
(R)-(6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c10-5-6-1-2-7-8-3-4-9(6)7/h3-4,6,10H,1-2,5H2/t6-/m1/s1
InChI key
NVRFCMKWUJAVNV-ZCFIWIBFSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26622222
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26622222
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)