주요 문서
ENAH95E74146
Enamine
3-cyclobutyl-3-methylazetidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-cyclobutyl-3-methylazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-8(5-9-6-8)7-3-2-4-7;/h7,9H,2-6H2,1H3;1H
InChI key
SNFUJMDUQSFRAA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102044
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102044
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)