주요 문서
ENAH95E740F6
Enamine
N-ethyl-N-methylpiperazine-1-sulfonamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.76
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-ethyl-N-methylpiperazine-1-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N3O2S.ClH/c1-3-9(2)13(11,12)10-6-4-8-5-7-10;/h8H,3-7H2,1-2H3;1H
InChI key
VLYFRAWDHPCIGB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9112359
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9112359
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)