주요 문서
ENAH95E73BA7
Enamine
tert-butyl N-(1,2,3-thiadiazol-4-yl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (1,2,3-thiadiazol-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C7H11N3O2S/c1-7(2,3)12-6(11)8-5-4-13-10-9-5/h4H,1-3H3,(H,8,11)
InChI key
KHRNOEKGNFXTER-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3487662
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3487662
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)