주요 문서
ENAH95E739B0
Enamine
4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutane-1-thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutane-1-thiol
Inchi Code
1S/C4H5BrF4S/c5-4(8,9)3(6,7)1-2-10/h10H,1-2H2
InChI key
SCOYRGQVSUWLJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980770
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980770
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)