주요 문서
ENAH95E73822
Enamine
tert-butyl N-{2-[imino(2-methoxyethyl)oxo-lambda6-sulfanyl]ethyl}carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.36
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (2-(amino(2-methoxyethyl)(oxo)-lambda6-sulfaneylidene)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H22N2O4S/c1-10(2,3)16-9(13)12-5-7-17(11,14)8-6-15-4/h7H,5-6,8H2,1-4H3,(H2,11,14)(H,12,13)
InChI key
AODXVDIXYQVHDO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7139558
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7139558
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)