주요 문서
ENAH95E73788
Enamine
rac-(1R,5S)-5-(propan-2-yl)bicyclo[3.1.0]hexan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
138.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1R,5S)-5-isopropylbicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Inchi Code
1S/C9H14O/c1-6(2)9-4-3-8(10)7(9)5-9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t7-,9-/m0/s1
InChI key
MDDYCNAAAZKNAJ-CBAPKCEASA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460825
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460825
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)