주요 문서
ENAH95E73762
Enamine
6,6-difluorospiro[3.3]heptan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6,6-difluorospiro[3.3]heptan-1-one
Inchi Code
1S/C7H8F2O/c8-7(9)3-6(4-7)2-1-5(6)10/h1-4H2
InChI key
MCHFEYMVSVMNDV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27126333
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27126333
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)