주요 문서
ENAH95E73733
Enamine
6,10-dimethylundec-9-en-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.33
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6,10-dimethyl-9-undecen-2-one
Inchi Code
1S/C13H24O/c1-11(2)7-5-8-12(3)9-6-10-13(4)14/h7,12H,5-6,8-10H2,1-4H3
InChI key
LGVYUZVANMHKHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1832800
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1832800
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)