주요 문서
ENAH95E7359F
Enamine
3-(fluoromethyl)oxetane-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
134.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(fluoromethyl)oxetane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H7FO3/c6-1-5(4(7)8)2-9-3-5/h1-3H2,(H,7,8)
InChI key
WVQIOKGYJAEVMH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7264032
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7264032
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)