주요 문서
ENAH95E72F3E
Enamine
2-iodofuran-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.98
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-iodofuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3IO3/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H,(H,7,8)
InChI key
JNHIXEHYXXAQJP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170680
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170680
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)