주요 문서
ENAH95E72D6D
Enamine
2-chloro-5H,7H-furo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.59
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-5,7-dihydrofuro[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C6H6ClN3O/c7-6-9-4-2-11-1-3(4)5(8)10-6/h1-2H2,(H2,8,9,10)
InChI key
LDSPPCQQJQILBD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6810153
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6810153
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)