주요 문서
ENAH95E72C81
Enamine
3-iodo-2,6-dimethyl-4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
277.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-iodo-2,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H12IN3/c1-5-3-10-8-7(9)6(2)11-12(8)4-5/h5,10H,3-4H2,1-2H3
InChI key
XFLNJWNPBJSVCH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108711
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108711
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)