주요 문서
ENAH95E726AF
Enamine
1-[3-(hydroxymethyl)azetidin-1-yl]prop-2-en-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1-acryloyl-3-azetidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c1-2-7(10)8-3-6(4-8)5-9/h2,6,9H,1,3-5H2
InChI key
UTXSEZRQAYRZOV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5181820
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5181820
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)