주요 문서
ENAH95E72600
Enamine
2-ethynyl-7-oxaspiro[3.5]nonan-2-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.7
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-ethynyl-7-oxaspiro[3.5]nonan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-2-10(11)7-9(8-10)3-5-12-6-4-9;/h1H,3-8,11H2;1H
InChI key
NAPWZOHZQJQBSB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27147413
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27147413
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)