주요 문서
ENAH95E725C7
Enamine
1-(4-aminophenoxy)propan-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(4-aminophenoxy)-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-7(11)6-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5,7,11H,6,10H2,1H3
InChI key
HVNOWXUNCGUHEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5005583
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5005583
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)