주요 문서
ENAH9453E1BF
Enamine
(propan-2-yl)({[2-(pyridin-2-yl)phenyl]methyl})amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
299.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(2-(pyridin-2-yl)benzyl)propan-2-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C15H18N2.2ClH/c1-12(2)17-11-13-7-3-4-8-14(13)15-9-5-6-10-16-15;;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;2*1H
InChI key
OSURAPQBUFLMGI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869972
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869972
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)