주요 문서
ENAH9453E0B7
Enamine
2-(methoxymethyl)cyclobutan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
114.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(methoxymethyl)cyclobutan-1-one
Inchi Code
1S/C6H10O2/c1-8-4-5-2-3-6(5)7/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
MGESYFROEOXGDX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213566
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)