주요 문서
ENAH9453DEE6
Enamine
4-{[(carbamoylamino)imino]methyl}benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-{(E)-[(aminocarbonyl)hydrazono]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9N3O3/c10-9(15)12-11-5-6-1-3-7(4-2-6)8(13)14/h1-5H,(H,13,14)(H3,10,12,15)/b11-5+
InChI key
FZDOIQHRPXVBAV-VZUCSPMQSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9428745
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9428745
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)