주요 문서
ENAH9453DA9D
Enamine
7-bromo-2,1-benzothiazol-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-bromobenzo[c]isothiazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2S/c8-5-3-1-2-4-6(5)10-11-7(4)9/h1-3H,9H2
InChI key
HWMIVZSUZRJPJW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540404
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540404
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)