주요 문서
ENAH9453D4A9
Enamine
1-(3-aminophenyl)propan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
69-72
Iupac Name
1-(3-aminophenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,9,11H,2,10H2,1H3
InChI key
BBCAORFZOWMHJS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171677
Melting Point
69-72
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171677
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)