주요 문서
ENAH9453D3B0
Enamine
1-bromo-3-(propane-2-sulfonyl)bicyclo[1.1.1]pentane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
137-138
Iupac Name
1-bromo-3-(isopropylsulfonyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Inchi Code
1S/C8H13BrO2S/c1-6(2)12(10,11)8-3-7(9,4-8)5-8/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI key
LQYQCXKZFMOAMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493950
Melting Point
137-138
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493950
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)