주요 문서
ENAH942F3011
Enamine
cyclopropyl(5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
cyclopropyl(5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H11FO2/c1-14-10-5-4-8(12)6-9(10)11(13)7-2-3-7/h4-7H,2-3H2,1H3
InChI key
OBZIIGDBUCALCI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8516114
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8516114
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)