Iupac Name
(5-oxaspiro[2.5]octan-6-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-5-7-1-2-8(3-4-8)6-10-7;/h7H,1-6,9H2;1H
InChI key
VOKIWVWJAFNXPC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26974864
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26974864
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: