주요 문서
ENAH942F2B55
Enamine
methyl 6-amino-2,2-difluoro-1,3-dioxaindane-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 6-amino-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7F2NO4/c1-14-8(13)4-2-6-7(3-5(4)12)16-9(10,11)15-6/h2-3H,12H2,1H3
InChI key
BQAOLDPNSRCKPI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673834
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673834
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)