주요 문서
ENAH93E75BA6
Enamine
3-bromo-3,3-difluoropropane-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.48
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-bromo-3,3-difluoropropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3H4BrClF2O2S/c4-3(6,7)1-2-10(5,8)9/h1-2H2
InChI key
LLGYIASJZQFUPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862445
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862445
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)