주요 문서
ENAH93E75A8E
Enamine
7-methoxy-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.7
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-methoxy-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-11-8-2-4-9(5-3-8)6-10-7-9;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
InChI key
YGHARXWCCHHTJJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563436
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563436
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)