주요 문서
ENAH93E758DD
Enamine
(2R,6S)-2,6-dimethyl-4-[(piperidin-4-yl)methyl]morpholine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2R,6S)-2,6-dimethyl-4-(piperidin-4-ylmethyl)morpholine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H24N2O.2ClH/c1-10-7-14(8-11(2)15-10)9-12-3-5-13-6-4-12;;/h10-13H,3-9H2,1-2H3;2*1H/t10-,11+;;
InChI key
UOIUVFCEFCARHE-HVNHDPPXSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26860729
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26860729
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)