주요 문서
ENAH93E75582
Enamine
2-[1-(trifluoromethyl)cyclobutyl]ethan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.63
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(1-(trifluoromethyl)cyclobutyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12F3N.ClH/c8-7(9,10)6(4-5-11)2-1-3-6;/h1-5,11H2;1H
InChI key
KXXPBFFBDUBUHS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22105018
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22105018
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)