주요 문서
ENAH93E7547C
Enamine
4-(2,4-dichlorophenyl)oxan-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(2,4-dichlorophenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine
Inchi Code
1S/C11H13Cl2NO/c12-8-1-2-9(10(13)7-8)11(14)3-5-15-6-4-11/h1-2,7H,3-6,14H2
InChI key
OWTHKFWXZKQTSF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2011799
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2011799
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)