주요 문서
ENAH93E75423
Enamine
5-chloroquinoxalin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.61
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-chloro-2-quinoxalinamine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c9-5-2-1-3-6-8(5)11-4-7(10)12-6/h1-4H,(H2,10,12)
InChI key
BWQHDBZIQZDFCY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355334
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355334
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)