주요 문서
ENAH93E74EC3
Enamine
methyl 2-oxo-5-phenylpentanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2-oxo-5-phenylpentanoate
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-15-12(14)11(13)9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
InChI key
LHHUTFSBQNIGCM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23058141
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23058141
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)